Kluczowe dokumenty
8.43946
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxypropionate
for synthesis
Synonim(y):
Ethyl 3-ethoxypropionate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
212-112-9
NACRES:
NA.22
Próba:
≥99% (GC)
bp:
166 °C/1013 hPa
ciśnienie pary:
2.0 hPa ( 25 °C)
ciśnienie pary
2.0 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
377 °C
siła działania
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
166 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
temp. przejścia
flash point 58 °C
gęstość
0.93 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.945 - 0.950
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C