Kluczowe dokumenty
8.43869
Sigma-Aldrich
Alkohol poliwinylowy, częściowo zhydrolizowany
(Mw approx.70000) for synthesis
Synonim(y):
PVA, PVOH
About This Item
Wzór liniowy:
(C4H6O2 · C2H4O)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
13111042
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
solid
temp. samozapłonu
>230 °C
mp
>200 °C
gęstość
1.3 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
400‑600 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
Komentarz do analizy
Degree of hydrolysis (calculated on dried substance): ≥ 85.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 6.8 - 9.2 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 130 - 150
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)