Key Documents
8.21039
Sigma-Aldrich
Polyvinyl alcohol, fully hydrolyzed
(Mw approx. 30000) for synthesis
Synonim(y):
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH2CHOH-]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
13111042
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
powder
temp. samozapłonu
450 °C
siła działania
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5-7.0 (20 °C, 40 g/L in H2O)
gęstość
1.3 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Klucz InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Degree of hydrolysis (calculated on dried substance): ≥ 98.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 3.8 - 5.2 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 12 - 25
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)