8.43377
Kwas DL-winowy
for synthesis
Synonim(y):
DL-Tartaric acid
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (acidimetric)
Formularz
solid
temp. samozapłonu
425 °C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
198-204 °C
temp. przejścia
flash point 210 °C
rozpuszczalność
215 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Melting range (lower value): ≥ 198 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
410.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
210 °C - closed cup