8.41645
3,3-Dimethyl-2-butanone
for synthesis
Synonim(y):
3,3-Dimethyl-2-butanone, Pinacolone, Pinacoline, 1,1,1-Trimethylacetone, tert-Butyl methyl ketone
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
33 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
liquid
siła działania
610 mg/kg LD50, oral (Rat)
tw
105-106 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
temp. przejścia
flash point 5 °C
gęstość
0.808 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(7)6(2,3)4/h1-4H3
Klucz InChI
PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.810
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C - closed cup