8.41590
1-Aminoanthraquinone
for synthesis
Synonim(y):
1-Aminoanthraquinone
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (HPLC)
Formularz
powder
mp
251-254 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C14H9NO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H,15H2
Klucz InChI
KHUFHLFHOQVFGB-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 250 °C
Melting range (upper value): ≤ 255 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 250 °C
Melting range (upper value): ≤ 255 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1