Kluczowe dokumenty
8.41564
Sigma-Aldrich
Tetrafluoroboran benzylotrietyloamonu
for synthesis
Synonim(y):
Benzyltriethylammonium tetrafluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H22BF4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
278-768-3
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
crystals
mp
115-116 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[B-](F)(F)(F)F.[N+](CC)(CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.BF4/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;2-1(3,4)5/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;/q+1;-1
Klucz InChI
KJWXXJMAQURGGG-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 113 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3