Kluczowe dokumenty
8410-OP
Millipore
Bufor SSPE
OmniPur® Grade, 20X Liquid Concentrate
Synonim(y):
Bufor sól fizjologiczna-fosforan sodu-EDTA, 20X
About This Item
Kod UNSPSC:
41105319
NACRES:
NA.28
Poziom jakości
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
clear colorless
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
Opis ogólny
Skład ogólny: Z każdego litra koncentratu uzyskuje się 20 l 1X buforu SSPE (1X = 0,150 M chlorku sodu, 0,010 M fosforanu sodu, 0,001 M EDTA). Klasa biologii molekularnej.
DNaza: Nie wykryto
pH roztworu w 25°C: 7,25-7,55
Proteaza: Nie wykryto
RNaza: Nie wykryto
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie nadaje się do leków, żywności ani użytku domowego.
Zastosowanie
  • Influence of Saline Buffers over the Stability of High-Annealed Gold Nanoparticles Formed on Coverslips for Biological and Chemosensing Applications (Wpływ buforów soli fizjologicznej na stabilność wysoko wyżarzonych nanocząstek złota formowanych na szkiełkach nakrywkowych do zastosowań biologicznych i chemosensorycznych): W niniejszym badaniu zbadano wpływ różnych buforów soli fizjologicznej, w tym SSPE, na stabilność nanocząstek złota stosowanych w aplikacjach biologicznych i chemosensorycznych. Wyniki wskazują, że bufor SSPE pomaga utrzymać stabilność nanocząstek, co czyni go cennym narzędziem w bioinżynierii i technologiach wykrywania (Zhou et al., 2020).
  • Kwantyfikacja trawienia powierzchni przez popularne bufory i wpływ na dokładność testów biologicznych bez etykiet...: Badanie to ocenia wpływ SSPE i innych buforów na trawienie powierzchni i jego późniejszy wpływ na dokładność testów bezoznakowaniowych. Badanie podkreśla znaczenie wyboru buforu w minimalizowaniu trawienia i poprawie niezawodności testu (Ahn et al., 2012).
  • Zoptymalizowana metoda ekstrakcji i wykrywania wirusa Coconut cadang-cadang viroid (CCCVd) z palmy olejowej...: W artykule przedstawiono zoptymalizowany protokół wykorzystujący bufor SSPE do ekstrakcji i wykrywania wiroidów z tkanek roślinnych. Metoda ta znacznie zwiększa czułość wykrywania, demonstrując użyteczność buforu SSPE w badaniach wirusologii roślin (Mohammadi et al., 2010).
  • Wspólne bufory, pożywki i roztwory podstawowe...: Ten kompleksowy przewodnik zawiera szczegółowe protokoły przygotowania buforu SSPE, wśród innych popularnych roztworów laboratoryjnych, podkreślając ich rolę w różnych zastosowaniach biologii molekularnej (Current Protocols in Human Genetics, 2001).
  • Hamowanie transkrypcji i inne właściwości białek macierzy wyrażanych przez geny M sklonowane z wirusów odry i chorej ludzkiej tkanki mózgowej: W badaniu wykorzystano bufor SSPE w analizie wirusowych białek matrycowych z tkanek mózgowych zakażonych wirusem odry, podkreślając jego rolę w badaniach wirusologicznych i neurologicznych (Suryanarayana et al., 1994).
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2