840651
Probumin® Bovine Serum Albumin Vaccine Grade
≥95%, USA origin, moisture (loss on drying): 0-10% ; heavy metals : 0-50 μg/g
Synonim(y):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Polecane produkty
product name
Probumin® Bovine Serum Albumin Vaccine Grade, package of 10 g
pochodzenie biologiczne
bovine serum
Poziom jakości
Próba
≥95% (purity)
Postać
lyophilized powder
okres trwałości
48 mo.
masa cząsteczkowa
~66 kDa
oczyszczone przez
heat shock fractionation
opakowanie
package of 10 g
producent / nazwa handlowa
Probumin®
pochodzenie
USA origin
metody
microbiological culture: suitable
dilution
(Adjuvant for veterinary use)
zanieczyszczenia
0-10% moisture
0-50 μg/g heavy metals
strata
≤5%
pH
5-6
rozpuszczalność
water: soluble 40 mg/mL
ślady kationów
0-50 μg/mg
obecność zanieczyszczeń
Tested for E. coli
Tested for Mycoplasma
Tested for Salmonella
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3