Kluczowe dokumenty
8.40110
Sigma-Aldrich
Isooctylthioglycolate
for synthesis
Synonim(y):
Isooctylthioglycolate, Mercaptoacetic acid isooctyl ester, Isooctyl mercaptoacetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
246-613-9
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.3 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
siła działania
348 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
<-50 °C
temp. przejścia
flash point >94.4 °C
gęstość
0.97 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
SCC(=O)OCCCCCC(C)C
InChI
1S/C10H20O2S/c1-9(2)6-4-3-5-7-12-10(11)8-13/h9,13H,3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
RZBBHEJLECUBJT-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.970 - 0.975
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 94.4 °C - closed cup