Kluczowe dokumenty
8.40015
Sigma-Aldrich
Kwas fenolosulfonowy
(65% solution in water) for synthesis
Synonim(y):
4-Hydroxybenzenesulfonic acid
About This Item
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
liquid
siła działania
4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
gęstość
1.33 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): 65.0 - 75.0 %
Water (K. F.): 25.0 - 35.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
CorrosionHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1