8.22323
Diethyl phthalate
Technipur®, for synthesis
Synonim(y):
Benzeno-1,2-dikarboksylan dietylu, Ester dietylowy kwasu ftalowego, Ftalan etylu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
gęstość pary
7.66 (vs air)
ciśnienie pary
0.002 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 100 °C)
temp. samozapłonu
854 °F
granice wybuchowości
0.75 %, 187 °F
dilution
(for synthesis)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
pH
7-8 (20 °C in H2O)
bp
298-299 °C (lit.)
mp
-60 °C
−3 °C (lit.)
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C - closed cup