Key Documents
8.21100
Sigma-Aldrich
Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt
for synthesis
Synonim(y):
Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt, Ammonium-N,N-tetramethylenedithiocarbamate, N,N-Tetramethylenedithiocarbaminic acid ammoniumsalt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12N2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
225-834-4
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
solid
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
146-151 °C
rozpuszczalność
190 g/L
gęstość nasypowa
400 kg/m3
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
Klucz InChI
MDDIUTVUBYEEEM-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3