Kluczowe dokumenty
8.20938
Sigma-Aldrich
2-Oxobutyric acid
for synthesis
Synonim(y):
2-Oxobutyric acid, α-Ketobutyric acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
209-986-9
Próba
≥98.0% (acidimetric)
Formularz
crystals
pH
1.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
68 °C/20 hPa
mp
30-34 °C
temp. przejścia
flash point 81 °C
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C