Kluczowe dokumenty
8.20923
Sigma-Aldrich
cis-9-Octadecen-1-ol
for synthesis
Synonim(y):
cis-9-Octadecen-1-ol, Oleyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
205-597-3
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
10.64 hPa ( 195 °C)
Poziom jakości
Próba
≥80.0% (GC)
Formularz
liquid
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
330-360 °C/1013 hPa
mp
2-12 °C
temp. przejścia
flash point 190 °C
gęstość
0.85 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
Klucz InChI
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 80.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.845 - 0.855
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
awg
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C - closed cup