820453
Probumin® Bovine Serum Albumin Diagnostic Grade
USA origin, Tested for IgG, enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable, Serology: suitable
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Probumin® Bovine Serum Albumin Diagnostic Grade, lyophilized powder, pkg of 10 g
Próba
≥98% (purity)
Poziom jakości
Formularz
lyophilized powder
okres trwałości
48 mo.
masa cząsteczkowa
~66 kDa
oczyszczone przez
heat shock fractionation
opakowanie
pkg of 10 g
producent / nazwa handlowa
Probumin®
pochodzenie
USA origin
metody
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
zanieczyszczenia
Tested for IgG
strata
≤5%
pH
6.8-7.2
ślady anionów
chloride (Cl-): 0-3.0 mg/g
ślady kationów
Na: 0-15.0 mg/g
obecność zanieczyszczeń
Blue Tongue, none detected
Tested for Protease
Tested for protease
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3