81003N
Probumin® Bovine Serum Albumin Universal Grade
≥98%, USA Origin, Tested for IgG , ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable
Synonim(y):
Albumin, BSA, BSA, Albumin, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V, Probumin® Bovine Serum Albumin Univeral Grade
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Probumin® Bovine Serum Albumin Universal Grade, pkg of 10 g
pochodzenie biologiczne
bovine serum
Poziom jakości
Próba
≥98% (purity)
Formularz
lyophilized powder
okres trwałości
48 mo.
masa cząsteczkowa
apparent mol wt 66 kDa
oczyszczone przez
heat shock fractionation
opakowanie
pkg of 10 g
producent / nazwa handlowa
Probumin®
pochodzenie
USA origin
metody
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
strata
≤5%
zakres pH
5.0-5.4
ślady anionów
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
ślady kationów
Na: 0.0-5.0 mg/g
obecność zanieczyszczeń
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Opis ogólny
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3