Kluczowe dokumenty
8.20044
Sigma-Aldrich
2-etylotoluen
for synthesis
Synonim(y):
2-Ethyltoluene
About This Item
Wzór liniowy:
2-(C2H5)C6H4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
210-255-1
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
2.8 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
temp. samozapłonu
440 °C
siła działania
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
164-165 °C/1013 hPa
mp
-17 °C
temp. przejścia
flash point 53 °C
gęstość
0.88 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C(C)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
HYFLWBNQFMXCPA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-etylotoluen, znany również jako 1-etylo-2-metylobenzen, jest węglowodorem aromatycznym, należącym do grupy alkilopodstawionych związków benzenu. Jest to rozpuszczalnik niepolarny, dzięki czemu nadaje się do rozpuszczania związków niepolarnych i hydrofobowych. Jest stosowany jako budulec w syntezie różnych związków organicznych.
Charakterystyka techniczna
Stężenie nasycenia w powietrzu: 14 g/m3 (20 °C)
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.880 - 0.881
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup