Kluczowe dokumenty
8.18701
Sigma-Aldrich
Benzoesan benzylu
for synthesis
Synonim(y):
Ester benzylowy kwasu benzoesowego
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
204-402-9
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
480 °C
siła działania
1904 mg/kg LD50, oral (Rat)
4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
324 °C/1013 hPa
mp
21 °C
temp. przejścia
flash point 158 °C
rozpuszczalność
0.0153 g/L
gęstość
1.12 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O(Cc2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Klucz InChI
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Terapia olejkami eterycznymi w stanach zapalnych: Badania podkreślają zastosowanie olejku eterycznego Cinnamomum zeylanicum, zawierającego benzoesan benzylu, w leczeniu stanów zapalnych. Farmakologia sieciowa i weryfikacja eksperymentalna określiły wielocelowy mechanizm farmakologiczny, podkreślając jego potencjał jako środka przeciwzapalnego (Mohanty et al., 2024).
  • Zwalczanie szkodników w rolnictwie: Benzoesan benzylu został oceniony pod kątem jego skuteczności jako przyjaznego dla środowiska pestycydu przeciwko czerwonemu chrząszczowi mącznemu Tribolium castaneum, wykazując znaczną repelencję i niską toksyczność, co czyni go realną opcją dla zrównoważonego zarządzania szkodnikami (Aboelhadid et al., 2023).
  • Leczenie świerzbu: Badanie porównawcze skuteczności miejscowego benzoesanu benzylu w porównaniu z doustną iwermektyną w leczeniu świerzbu wykazało, że benzoesan benzylu jest skutecznym lekiem miejscowym, stanowiącym realną opcję w leczeniu świerzbu (Meyersburg et al., 2023).
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.117 - 1.119
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
298.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
148 °C - closed cup