Kluczowe dokumenty
8.16125
Sigma-Aldrich
Benzyl butyrate
for synthesis
Synonim(y):
Benzyl butyrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
203-105-1
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
11.97 hPa ( 109 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
liquid
siła działania
2330 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
tw
235-242 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point 107 °C
gęstość
1.01 g/cm3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
Klucz InChI
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.005 - 1.010
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup