Key Documents
8.14359
Sigma-Aldrich
L-(-)-Homoserine
for synthesis
Synonim(y):
L-(-)-Homoserine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
211-590-6
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
crystals
mp
203 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Komentarz do analizy
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 195 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -9.0 - -8.0 °
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3