Key Documents
8.14179
Sigma-Aldrich
Disulfur dichloride
for synthesis
Synonim(y):
Disulfur dichloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352307
Numer indeksu EC:
233-036-2
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
14.7 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
temp. samozapłonu
390 °C
siła działania
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
4.2-32.5 % (v/v)
mp
-76 °C
temp. przejścia
flash point >130 °C
gęstość
1.68 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/Cl2S2/c1-3-4-2
Klucz InChI
PXJJSXABGXMUSU-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (ex Cl): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.679 - 1.680
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3