Kluczowe dokumenty
810013
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Crystallized Grade
≥99%, USA Origin, Protein standard: suitable, ligand binding assay: suitable, EIA: Suitable ELISA: suitable
Synonim(y):
Albumina, Albumina surowicy bydlęcej, BSA, Frakcja V, Surowica bydlęca
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41141801
Nazwa produktu
Probumin® Bovine Serum Albumin Crystallized Grade, pack of 10 g
pochodzenie biologiczne
bovine serum
Poziom jakości
Próba
≥99% (purity)
Formularz
lyophilized powder
okres trwałości
48 mo.
masa cząsteczkowa
apparent mol wt 66 kDa
oczyszczone przez
heat shock fractionation
opakowanie
pack of 10 g
producent / nazwa handlowa
Probumin®
pochodzenie
USA origin
metody
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
ligand binding assay: suitable
protein quantification: suitable
zanieczyszczenia
Tested for IgG
strata
≤5%
zakres pH
6.8-7.2
ślady anionów
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
ślady kationów
Fe: 0.0-15.0 μg/g
Na: 0.0-10.0 mg/g
obecność zanieczyszczeń
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Jest to wysoce oczyszczony BSA. Jedna z dostępnych na rynku albumin bydlęcych o najwyższej czystości, minimalizująca składniki zakłócające we wrażliwych zastosowaniach. Krystaliczny wygląd tej BSA upraszcza obsługę, ważenie i dozowanie. Ta albumina bydlęca ma specyfikację czystości >=99%; typowa czystość wynosi 100%. Ta BSA może być używana do zastosowań w biologii molekularnej.
Informacje prawne
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
10069 Klasy BSA wyróżniają się różnicami w produkcji. Użycie terminów takich jak "klasa diagnostyczna" lub "klasa szczepionkowa" w nazwach produktów wskazuje wyłącznie, że produkty te są powszechnie używane przez klientów w tych zastosowaniach. Nie zakwalifikowaliśmy każdego produktu do każdego możliwego zastosowania. Użytkownicy powinni kwalifikować gatunki 10069 BSA przy użyciu określonych odczynników, warunków i ograniczeń ich testu.
Wyłącznie do dalszego użytku produkcyjnego. Nie do spożycia przez ludzi lub zwierzęta.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3