Kluczowe dokumenty
8.08276
Sigma-Aldrich
Trietoksy-winylosilan
for synthesis
Synonim(y):
Triethoxyvinylsilane, O,O′,O′′-Triethylvinylsilanetriol, Vinyltriethoxysilane
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)3SiCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
201-081-7
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
7 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
temp. samozapłonu
265 °C
siła działania
7280 mg/kg LD50, oral (Rat)
9100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
0.53-15 % (v/v)
bp
156 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point 38 °C
gęstość
0.91 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Si](OCC)(OCC)(OCC)C=C
InChI
1S/C8H18O3Si/c1-5-9-12(8-4,10-6-2)11-7-3/h8H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.910
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup