Kluczowe dokumenty
8.01392
Sigma-Aldrich
2-(Ethylamino)ethanol
for synthesis
Synonim(y):
2-(Ethylamino)ethanol, N-Ethylethanolamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
203-797-5
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
330 °C
siła działania
1020 mg/kg LD50, oral (Rat)
3670 mg/kg LD50, skin (Rat)
granice wybuchowości
1.6-11.7 % (v/v)
pH
12.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
tw
167 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
temp. przejścia
flash point 78 °C
gęstość
0.914 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.914 - 0.917
Identity (IR): passes test
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C