Kluczowe dokumenty
8.01313
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-thiazoline
for synthesis
Synonim(y):
2-Amino-2-thiazoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Numer indeksu EC:
217-224-1
NACRES:
NA.22
Formularz:
crystals
Poziom jakości
Formularz
crystals
mp
76-80 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C3H6N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2,(H2,4,5)
Klucz InChI
REGFWZVTTFGQOJ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 76 °C
Melting range (upper value): ≤ 80 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3