Kluczowe dokumenty
8.00735
Sigma-Aldrich
2-Pyridinecarboxylic acid
for synthesis
Synonim(y):
2-Pyridinecarboxylic acid, Picolinic acid
About This Item
Wzór liniowy:
2-(HOOC)C5H4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
202-719-7
Próba
≥98.0% (acidimetric)
Postać
powder
pH
3.1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
134-137 °C
temp. przejścia
flash point 139 °C
rozpuszczalność
887 g/L
gęstość nasypowa
500‑700 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)
Klucz InChI
SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 135 °C
Melting range (upper value): ≤ 139 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1