Kluczowe dokumenty
8.00667
Sigma-Aldrich
Phenoxyacetic acid
for synthesis
Synonim(y):
Phenoxyacetic acid, Glycolic acid phenyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
204-556-7
Formularz:
powder
Próba:
≥99.0% (acidimetric)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (acidimetric)
Formularz
powder
siła działania
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
98-100 °C
temp. przejścia
flash point 165 °C
rozpuszczalność
12 g/L
gęstość nasypowa
500 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
Klucz InChI
LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3