Kluczowe dokumenty
8.00175
Sigma-Aldrich
2-acetylotiofen
for synthesis
Synonim(y):
2-Acetylthiophene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
201-804-6
ciśnienie pary
2.7 hPa ( 50 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
265 °C (DIN 51794)
siła działania
25-200 mg/kg LD50, oral (Rat)
370 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
211-213 °C/1013 hPa
mp
9-11 °C
temp. przejścia
flash point 97 °C
rozpuszczalność
14 g/L
gęstość
1.17 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H6OS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
Klucz InChI
WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.168 - 1.172
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C