Kluczowe dokumenty
8.00141
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
for synthesis
Synonim(y):
2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
210-204-3
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (acidimetric)
Formularz
solid
siła działania
860 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.3-1.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
gęstość nasypowa
400 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
InChI
1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
Klucz InChI
LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 98,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 174 °C
Identity (IR): conforms
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3