Kluczowe dokumenty
71504-MM
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate monobasic monohydrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
About This Item
Wzór liniowy:
NaH2PO4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Próba
≥99.0% (T)
zanieczyszczenia
≤0.01% insoluble matter
≤10 mg/kg total nitrogen (N)
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
ślady kationów
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals: ≤10 mg/kg (by ICP-OES)
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Fosforan sodu jednozasadowy jednowodny jest solą sodową.
Zastosowanie
Monohydrat fosforanu sodu może być stosowany w następujących badaniach:
  • Jako faza ruchoma w badaniach HPLC.
  • Do rozpuszczania BSA (albuminy surowicy bydlęcej).
  • Przygotowanie roztworów buforowych.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3