Kluczowe dokumenty
70188-M
Sigma-Aldrich
Wektor pSTBlue-1 Blunt (linearyzowany) - Novagen
About This Item
Kod UNSPSC:
41106610
NACRES:
NA.51
Formularz
liquid
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Novagen®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Wektor pSTBlue-1 jest wielofunkcyjnym wektorem do klonowania z wszechstronnym regionem do wielokrotnego klonowania, niebieskim/białym ekranowaniem, podwójnymi przeciwstawnymi promotorami T7/SP6 i podwójną opornością na kanamycynę/ampicylinę. Miejsca restrykcyjne wytwarzające 4-zasadowe 3′ nawisy są dogodnie umieszczone w pobliżu każdego końca polilinkera, aby ułatwić generowanie jednokierunkowych delecji przy użyciu egzonukleazy III.
Aby zwiększyć wygodę, należy rozważyć zestaw wprowadzający pSTBlue-1 752CloningKit lub pT7Blue-1 Perfectly Blunt Cloning Kit.
Komponenty
20 rxn40 rxn
•2 × 0.5 µg4 × 0.5 µgBlunt Vector
•10 µl10 µlPositive Control Insert
•100 µl2 × 100 µlEnd Conversion Mix
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Inne uwagi
Novy, R.E., et al. 1996. inNovations6, 7. Clark, J.M. 1988. Nucleic Acids Res. 16, 9677. Brownstein, J.M., et al. 1996. BioTechniques20, 1004. Magnuson, V.L., et al. 1996. BioTechniques21, 700. Hu, G. 1993. DNA and CellBiology12, 763.
Informacje prawne
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PT7BLUE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Perfectly Blunt is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany