Kluczowe dokumenty
L-027
Lacosamide-13C, D3 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])OC[C@@H](NC(C)=O)C(=O)NCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1/i2+1D3
Klucz InChI
VPPJLAIAVCUEMN-RUXIMPAMSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Lacosamide-¹³C,D₃ in Pharmacokinetic Research: A study employed Lacosamide-¹³C,D₃ in a selective quantification method using UPLC-MS/MS, focusing on its pharmacokinetic profiles in healthy subjects. This research underscores the utility of stable isotope-labeled Lacosamide in assessing drug metabolism and distribution, crucial for optimizing therapeutic dosages and improving drug safety profiles (Bharwad et al., 2020).
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)