Kluczowe dokumenty
693023
Millipore
Zwittergent® 3-16 Detergent
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range.
Synonim(y):
n-Hexadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H45NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Próba
≥99% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
liczba agregacji
155
kolor
white
CMC
10 - 60 μM
rozpuszczalność
water: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C21H45NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22(2,3)20-18-21-26(23,24)25/h4-21H2,1-3H3
Klucz InChI
TUBRCQBRKJXJEA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range. This property is attributed to the presence of a strongly basic quaternary ammonium ion and an acidic sulfonate ion of equal strength. This ionic balance presumably prevents irreversible binding to either anionic or cationic compounds.
Ostrzeżenie
Toxicity: Irritant (B)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at 4°C.
Inne uwagi
Sekine, M., et al. 1990. J. Biochem. 108, 103.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwittergent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup