Kluczowe dokumenty
676604
Sigma-Aldrich
PhosphoDetect Anti-VASP (pSer¹⁵⁷) mysie mAb (5C6)
lyophilized, clone 5C6, Calbiochem®
Synonim(y):
Aktywowana fosfoproteina stymulowana czynnikiem rozszerzającym naczynia krwionośne
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5C6, monoclonal
Formularz
lyophilized
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
human, mouse
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
izotyp
IgG1
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer157)
informacje o genach
human ... VASP(7408)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne oczyszczone z supernatantu hodowli komórkowej bez surowicy metodą adsorpcji tiofilowej i chromatografii wykluczania. Rozpoznaje białko ~50 kDa VASP fosforylowane przy Ser157.
PhosphoDetect Anti-VASP (pSer¹⁵⁷) Mouse mAb (5C6) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, Immunoblotting, ICC, IP do wykrywania VASP (pSer¹⁵⁷).
Rozpoznaje białko ~50 kDa VASP fosforylowane przy Ser157.
Immunogen
Człowiek
syntetyczny fosfopeptyd odpowiadający aminokwasom otaczającym miejsce fosforylacji Ser¹⁵⁷ ludzkiego VASP
Zastosowanie
ELISA (0,05 µg/ml)
Immunoblotting (1 µg/ml, kolorymetryczny; 0,1 µg/ml, chemiluminescencja)
Immunocytochemia (1-10 µg/ml)
Immunoprecypitacja (1-10 µg/10⁶ komórek A431 traktowanych wanadanem)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
Liofilizowany z PBS, PEG, sacharozy.
Rekonstytucja
Rekonstytuować w 1 ml sterylnego dH₂O, 15 min, temperatura pokojowa. Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C) w celu krótkotrwałego przechowywania lub pobrać porcję, zamrozić w ciekłym azocie i zamrozić (-70°C) w celu długotrwałego przechowywania. Roztwory podstawowe są stabilne do 3 miesięcy w temperaturze 4°C lub do 1 roku w temperaturze -70°C. Rozmrażać podwielokrotności w temperaturze 37°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów.
Komentarz do analizy
Kontrola pozytywna
Komórki A431 traktowane wanadanem
Inne uwagi
Bear, J.E., et al. 2001. Curr. Opin. Cell. Biol.13, 158.
Lawrence, D.W., and Pryzwansky, K.B. 2001. J. Immunol.166, 5550.
Burkhardt, M., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 33536.
Harbeck, B., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 40.
Smolenski, A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 25723.
Nie reaguje krzyżowo z niefosforylowanym VASP lub z niepowiązanymi miejscami fosforylacji. W przypadku immunocytochemii protokół utrwalania może zawierać do 0,5% formaldehydu. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min Li et al.
The Journal of biological chemistry, 290(50), 30030-30041 (2015-10-27)
Diabetes is strongly associated with cognitive decline, but the molecular reasons are unknown. We found that fasting and peripheral insulin promote phosphorylation and dephosphorylation, respectively, of specific residues on brain proteins including cytoskeletal regulators such as slit-robo GTPase-activating protein 3