666125
Urea Transporter B Inhibitor, UTBinh-14
Synonim(y):
Urea Transporter B Inhibitor, UTBinh-14, 3-(4-Ethylphenylsulfonyl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)thieno[2,3-e][1,2,3]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5-amine, UT-B Inhibitor, UTB Inhibitor, UTBinh14, 3-((4-Ethylphenyl)sulfonyl)-N-(2-thienylmethyl)thieno[2,3-e][1,2,3]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5-amine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
urea transporter B
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Yao, C., et al. 2012. J. Am. Soc. Nephrol.23, 1210.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3