658551
AG 1296
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive, inhibitor of PDGF receptor kinase and blocks signaling of human PDGF α-receptors and β-receptors.
Synonim(y):
AG 1296, 6,7-Dimethoxy-3-phenylquinoxaline
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
acetonitrile: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-19-15-8-12-13(9-16(15)20-2)18-14(10-17-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
QNOXYUNHIGOWNY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
PDGFR kinase
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Tse, KF., et al. 2001. Leukemia15, 1001.
Strutz, F., et al. 2001. Kidney Int.59, 579.
Kovalenko, M., et al. 1997. Biochemistry 36, 6260.
Kovalenko, M., et al. 1994. Cancer Res. 54, 6106.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3