648493-M
TRPML Agonist, ML-SA1
The TRPML Agonist, ML-SA1 controls the biological activity of TRPML. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonim(y):
TRPML Agonist, ML-SA1, 2-(2-Oxo-2-(2,2,4-trimethyl-3,4-dihydroquinolin-1(2H)-yl)ethyl)isoindoline-1,3-dione, Mucolipin Synthetic Agonist 1, ML-SA1
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C22H22N2O3/c1-14-12-22(2,3)24(18-11-7-6-8-15(14)18)19(25)13-23-20(26)16-9-4-5-10-17(16)21(23)27/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3
Klucz InChI
KDDHBJICVBONAX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
TRPML1,2,3
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3