645890
Trio N-Terminal RhoGEF Domain Inhibitor, ITX3
The Trio N-Terminal RhoGEF Domain Inhibitor, ITX3, also referenced under CAS 347323-96-0, controls the biological activity of Trio N-Terminal RhoGEF Domain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
(2E)-(-2-((2,5-dimetylo-1-fenylo-pirol-3-ylo)metyleno)tiazolo[3,2-a]benzimidazol-1-on, inhibitor wymiany triowej 3
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S1c2[n](c5c(n2)cccc5)C(=O)\C\1=C/c3c([n](c(c3)C)c4ccccc4)C
InChI
1S/C22H17N3OS/c1-14-12-16(15(2)24(14)17-8-4-3-5-9-17)13-20-21(26)25-19-11-7-6-10-18(19)23-22(25)27-20/h3-13H,1-2H3/b20-13+
Klucz InChI
SJMYMKPBODEZSH-DEDYPNTBSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3