Kluczowe dokumenty
6.22298
Sigma-Aldrich
Phthalic acid
for synthesis
Synonim(y):
Phthalic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(COOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
klasa czystości
for synthesis
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N