Kluczowe dokumenty
6.19119
Sigma-Aldrich
N-Chlorosuccinimide
purified grade
Synonim(y):
N-Chlorosuccinimide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
klasa czystości
purified grade
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
Klucz InChI
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N