Kluczowe dokumenty
6.17854
Sigma-Aldrich
Hexane, mixture of isomers
for chromatography
Synonim(y):
Hexanes
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Nazwa produktu
Hexanes, for chromatography
klasa czystości
for chromatography
Poziom jakości
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hexanes are a group of hydrocarbon compoundscommonly used in chromatography as a solvent. They are volatile and have lowboiling points, making them suitable for separating and analyzing varioussubstances, including those in the oil industry.
Zastosowanie
Hexanes can be used to analyze the:
  • Fatty acids derived from lipid A using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
  • MPs(membrane proteins) using gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup