Key Documents
6.17594
Supelco
Barium nitrate
purified grade
Synonim(y):
Barium nitrate
About This Item
Wzór liniowy:
Ba(NO3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
purified grade
InChI
1S/Ba.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
Klucz InChI
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame over circleSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1