613810
TNAP Inhibitor
The TNAP Inhibitor, also referenced under CAS 496014-13-2, controls the biological activity of TNAP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
2,5-dimetoksy-N-(chinolin-3-ylo)benzenosulfonamid, niespecyficzny tkankowy inhibitor fosfatazy alkalicznej, MLS-0038949
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2cnc3c(c2)cccc3)c1c(ccc(c1)OC)OC
InChI
1S/C17H16N2O4S/c1-22-14-7-8-16(23-2)17(10-14)24(20,21)19-13-9-12-5-3-4-6-15(12)18-11-13/h3-11,19H,1-2H3
Klucz InChI
JZSPHTPWUXNQGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3