Kluczowe dokumenty
6.04717
Sigma-Aldrich
Isooctane
for chromatography
Synonim(y):
2,2,4-Trimethylpentane, Isooctane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.23
Beilstein:
1696876
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
klasa czystości
for chromatography
Poziom jakości
gęstość pary
3.9 (vs air)
ciśnienie pary
41 mmHg ( 21 °C)
temp. samozapłonu
745 °F
granice wybuchowości
6 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
gęstość
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Klucz InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Isooctaneis a volatile organic solvent used in chromatography, often as an exchange solventfor analyzing multiclass pesticide residues together with hexane and toluene.
Zastosowanie
Isooctane can be used as:
  • A solvent in the liquid chromatograph-massspectrometer-computer analytical system for the separation of several polynuclear hydrocarbons.
  • One of the eluent solvents in the normal-phase analysis of lipids.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup