572635
SU6656
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive Src family kinase inhibitor.
Synonim(y):
SU6656
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
burnt orange
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C19H21N3O3S/c1-22(2)26(24,25)14-7-8-18-15(11-14)16(19(23)21-18)10-13-9-12-5-3-4-6-17(12)20-13/h7-11,20H,3-6H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-10+
Klucz InChI
LOGJQOUIVKBFGH-MHWRWJLKSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Blake, R.A., et al. 2000. Mol. Cell. Biol.20, 9018.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3