Kluczowe dokumenty
572632-M
Millipore
SU5614
A potent, cell-permeable, reversible, ATP-competitive, and selective inhibitor of VEGF (Flk-1; IC₅₀ = 1.2 µM) and PDGF (IC₅₀ = 2.9 µM) receptor tyrosine kinases.
Synonim(y):
5-Chloro-3-[(3,5-dimetylopirol-2-ylo)metyleno]-2-indolinon, inhibitor kinazy tyrozynowej VEGFR VII, inhibitor kinazy VEGFR2 IX
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.73
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
orange-red
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C15H13ClN2O/c1-8-5-9(2)17-14(8)7-12-11-6-10(16)3-4-13(11)18-15(12)19/h3-7,17H,1-2H3,(H,18,19)
Klucz InChI
XLBQNZICMYZIQT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Silny, przepuszczalny dla komórek, odwracalny, kompetytywny względem ATP i selektywny inhibitor kinaz tyrozynowych receptorów VEGF (Flk-1; IC50 = 1,2 µM) i PDGF (IC50 = 2,9 µM). Nie ma żadnego wpływu na kinazy tyrozynowe receptorów EGF i IGF. Hamuje również mitogenezę napędzaną przez VEGF ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC; IC50 ≤ 680 nM). Hamuje fosforylację Flt3 w komórkach Flt3/Itd-BaF3.
Działania biochem./fizjol.
Docelowe IC50: 1,2 µM, 2,9 µM odpowiednio przeciwko kinazom tyrozynowym receptorów VEGF (Flk-1) i PDGF; ≤680 nM przeciwko mitogenezie napędzanej przez VEGF ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC).
Główny cel
VEGF Flk-1
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 2 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Cools, J., et al. 2004. Cancer Res.64, 6385.
Sun, L., et al. 1998. J. Med. Chem. 41, 2588.
Informacje prawne
Niedostępne w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3