569404
Streptavidin, β-Galactosidase Conjugate
This Streptavidin, β-Galactosidase Conjugate is validated for use in Enzyme Immunoassay, Immunohistochemistry.
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Streptavidin conjugated to β-galactosidase.
Zastosowanie
Enzyme Immunoassay (1:1000)
Immunohistochemistry (1:100)
Immunohistochemistry (1:100)
Opakowanie
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
In 100 mM glycine, 100 mM MgCl₂, 50 mM PBS, 1% BSA, pH 6.0.
Inne uwagi
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2