567569
Spautin-1
a quinazolin compound that acts as a specific and potent inhibitor of autophagy
Synonim(y):
Inhibitor autofagii II, C43, 6-fluoro-N-[4-fluorobenzylo]chinazolino-4-amina, specyficznyi silny inhibitor autofagii1
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)CNc2ncnc3c2cc(cc3)F
InChI
1S/C15H11F2N3/c16-11-3-1-10(2-4-11)8-18-15-13-7-12(17)5-6-14(13)19-9-20-15/h1-7,9H,8H2,(H,18,19,20)
Klucz InChI
AWIVHRPYFSSVOG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3