Kluczowe dokumenty
567538
Sigma-Aldrich
Sodium Nitroprusside, Dihydrate
Nitric oxide donor. Reported to reduce lipid peroxidation-induced membrane damage.
Synonim(y):
Sodium Nitroprusside, Dihydrate, SNP, Sodium Nitroferricyanide(III) Dihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Na2[Fe(CN)5]NO · 2H2O
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
opis
Merck USA index - 14, 8649
Poziom jakości
Próba
>99% (titration)
Formularz
crystalline solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
red
rozpuszczalność
water: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;-2;;2*+1;;
Klucz InChI
NWFKTGARQFKZMN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nitric oxide donor. Reported to reduce lipid peroxidation-induced membrane damage.
Ostrzeżenie
Toxicity: Toxic (F)
Rekonstytucja
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 2 weeks at 20°C.
Inne uwagi
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Hellstrom, W.J., et al. 1994. Fertil. Steril. 61, 1117.
Kowaluk, E.A., et al. 1992. J. Pharmacol. Exp. Ther.262, 916.
Ignarro, L.J., et al. 1981. J. Pharmacol. Exp. Ther.218, 739.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3